Learn More
2,3-Benzanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509357
68.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-24-0
C18H12
228.29
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
7080
CHEBI:32600
Tetracen
C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-24-0
C18H12
228.29
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
naphthacene, 2,3-benzanthracene, rubene, benz b anthracene, 2,3-benzanthrene, chrysogen, hydrocarbon, unii-qyj5z6712r, ccris 1183
7080
CHEBI:32600
Tetracen
C1=CC=C2C=C3C=C4C=CC=CC4=CC3=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Benzanthracene
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Beilstein 05,IV,2545
Merck Index 15,6454
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Benzanthracene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.