Learn More
2,3-Butanedion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78180
21.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
431-03-8
C4H6O2
86.09
MFCD00008756
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
650
CHEBI:16583
Butan-2,3-Dion
CC(=O)C(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
431-03-8
C4H6O2
86.09
MFCD00008756
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
650
CHEBI:16583
Butan-2,3-Dion
CC(=O)C(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Butanedione
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -4°C to 2°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9850g/mL
Siedepunkt 88.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCOCH3
Brechungsindex 1.3910 to 1.3990
Menge 5 mL
Beilstein 01, 769
Fieser 07,21
Merck Index 15, 2969
Relative Dichte 0.985
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, very soluble in acetone, soluble in oils, fats, propylene glycol, glycerol, soluble in carbitols, all important organic solven, ts
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig