missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(3-Butynyloxy)-tetrahydropyran, 98 %

Catalog Number p-7035665
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
40365-61-5
C9H14O2
154.209
MFCD00012352
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
2-but-3-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2 h-pyran, 1-tetrahydropyran-2-yloxy-3-butyne, 2-but-3-ynoxytetrahydropyran, tetrahydropyranyloxy-3-butyne, 2-but-3-yn-1-yloxy oxane, 2-3-butynyloxy tetrahydropyran, 4-tetrahydropyranyl oxy butyne
142440
2-But-3-ynoxyoxan
C#CCCOC1CCCCO1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
40365-61-5
C9H14O2
154.209
MFCD00012352
ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
2-but-3-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2 h-pyran, 1-tetrahydropyran-2-yloxy-3-butyne, 2-but-3-ynoxytetrahydropyran, tetrahydropyranyloxy-3-butyne, 2-but-3-yn-1-yloxy oxane, 2-3-butynyloxy tetrahydropyran, 4-tetrahydropyranyl oxy butyne
142440
2-But-3-ynoxyoxan
C#CCCOC1CCCCO1
Anwendungen
2-(3 -Butynyloxy)tetrahydropyran wird als Reagenz bei der Synthese von Phomoidrid D verwendet, einer überbrückten, polyzyklischen, natürlichen Verbindung, die die Fähigkeit hat, die Squalen-Synthase zu hemmen und als antihypercholesterolämisches Mittel verwendet werden kann. Es wird auch als Reagenz zur Herstellung von Rugulacton verwendet, einer natürlichen Verbindung, die von Cryptocarya rugulosa isoliert wird.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(3-Butynyloxy)tetrahydropyran
Siedepunkt 92°C to 95°C (18 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 5 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'