Learn More
Invitrogen™ 2'3'- Cyclic GAMP ELISA-Kit
Artikelnummer. 17174853
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17174853 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17174853 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EIAGAMP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Das 2',3'-zyklische GMP-kompetitive ELISA Das Kit quantifiziert 2',3'-zyklisches GMP in lysierten Zellen und Gewebe, Gewebekulturmedien und EDTA-Plasma.∣ Funktionsprinzip der Methode: Das 2',3'-zyklische GMP-kompetitive ELISA Das Kit, das nur für Forschungszwecke bestimmt ist, ist auf die quantitative Messung von 2',3'-zyklischem GMP unabhängig von der Spezies ausgelegt. Es wird ein 2',3'-Cyclic GAMP-Standard bereitgestellt, um eine Standardkurve für den Assay zu erzeugen, und alle Proben werden von einer anwendergenerierten Standardkurve abgelesen. Standards oder verdünnte Proben werden in eine klare Mikrotiterplatte pipettiert, die mit Anti-Kaninchen-IgG-Antikörpern beschichtet ist. In die Wells werden Anti-Kaninchen 2',3'-Cyclic GAMP-Antikörper und 2',3'-Cyclic GAMP-Peroxidase-Konjugat hinzugegeben. Das 2',3'-Cyclic GAMP-Peroxidase-Konjugat und jeder 2',3'-Cyclic GAMP in der Probe konkurrieren bei der Bindung an die Anti-Kaninchen 2',3'-Cyclic GAMP-Antikörper. Nach der Inkubation wird die Platte gewaschen und Substrat hinzugefügt. Das Substrat reagiert mit dem gebundenen 2',3'-Cyclic GAMP-Peroxidase-Konjugat. Nach einer 30-minütigen Inkubation wird die Reaktion angehalten und die Intensität der erzeugten Farbe wird in einem Mikrotiterplatten-Lesegerät bei 450 nm nachgewiesen. Die Intensität der erzeugten Farbe entspricht invers der Menge an 2',3'-zyklischem GMP, die in der Probe vorhanden ist.∣ Strenge Validierung: Jede hergestellte Charge davon ELISA Das Kit wird hinsichtlich Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Die zyklische GMP-AMP (cGAMP)-Synthase (CGAs) ist eine Nukleotidyltransferase, die im Cytosol liegt und als zytosolischer DNA-Sensor dient, um fremde DNA aus mikrobiellen Krankheitserregern als Teil der angeborenen Immunantwort zu erkennen.Nach der Bindung an die zytosolische DNA produziert CGAs den zyklischen Dinukleotid-Sekundärbotenstoff cGAMP, der den Stimulator von Interferon-Genen (STING) aktiviert und so zur Aktivierung des Typ-I-Interferon-Signalwegs (IFN) führt.Fibroblasten, Makrophagen und dendritische Zellen, die aus CGAs-Knockout-Mäusen (CGAs-/-Mäusen) isoliert werden, produzieren nach DNA-Transfektion oder DNA-Virusinfektion in vitro keine Typ-I-IFNs.Ebenso können Zellen, die eine Frame-Shift-Mutation auf dem CGAs-Locus enthalten, keine Immunantwort auf HIV und andere Retroviren hervorbringen.CGAs-/- Mäuse, die mit Herpes-Simplex-Virus 1 (HSV-1) infiziert sind, haben in vivo niedrigere IFN-α- und IFN-β-Spiegel, kürzere Überlebenszeiten und höhere Post-mortem-Spiegel von HSV-1 im Gehirn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 2'3'-zyklisches GMP-AMP; cGAMP; Guanosin-Adenosin-2',3'-cyclisches Monophosphat
Assay-Bereich 0,04
Assay-Empfindlichkeit: 0,08 bis 20 pmol/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Zelllysate, Plasma, Überstand, Gewebehomogenate
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 8%
Intraassay-VK 6 %
Kitinhalt Anti-IgG-beschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Capture-Antikörper, HRP-konjugiertes Antigen, Waschpufferkonzentrat, TMB-Substrat, Stopplösung, Dichtungsfolie
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat 50 μL, Plasma 10 μL, Überstand 50 μL, Gewebehomogenat 50 μL
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel cGAMP
Prüfzeit 45 Minuten
Gesamte Assay-Zeit 2 Std. 30 Min.