Learn More
2,3-Diaminobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077681
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
603-81-6
C7H8N2O2
152.15
MFCD00137818
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
198069
2,3-diaminobenzoesäure
NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
603-81-6
C7H8N2O2
152.15
MFCD00137818
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
198069
2,3-diaminobenzoesäure
NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Diaminobenzoic acid
Schmelzpunkt 232.0°C to 234.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.