Learn More
2,3-Dibrom-3-(2-bromphenyl)propionsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dibromo-3-(2-bromophenyl)propionic Acid |
| CAS | 246876-04-0 |
| Summenformel | C9 H7 Br3 O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7Br3O2/c10-6-4-2-1-3-5(6)7(11)8(12)9(13)14/h1-4,7-8H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1Br |
| IUPAC-Name | 2,3-Dibrom-3-(2-bromphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 386.86 |
| Formelmasse | 383.7996 |