Learn More
2,3-Dibromanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dibromoaniline |
| CAS | 608-22-0 |
| Summenformel | C6H5Br2N |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Benzenamine, 2,3-dibromo- (9CI, ACI), 2,3-Dibromobenzenamine (ACI), 2,3-Dibromoaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1cccc(Br)c1Br |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.92 |
| Formelmasse | 248.8789 |