Learn More
2,3-Dibrombutannitril (90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dibromobutanenitrile |
| CAS | 25109-76-6 |
| Summenformel | C4 H5 Br2 N |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5Br2N/c1-3(5)4(6)2-7/h3-4H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(Br)C#N |
| IUPAC-Name | 2,3-Dibrombutannitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 226.9 |
| Formelmasse | 224.8789 |