Learn More
2,3-Dibrombutannitril (90%), TRC
Artikelnummer. 30384376
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42518025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromobutanenitrile
CAS 25109-76-6
Summenformel C4 H5 Br2 N
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5Br2N/c1-3(5)4(6)2-7/h3-4H,1H3
SMILES CC(Br)C(Br)C#N
IUPAC-Name 2,3-Dibrombutannitril
Molekulargewicht (g/mol) 226.9
Formelmasse 224.8789