Learn More
2,3-Dibrombutansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341727
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341727 25 g 25 Gramm
11331727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04841.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 600-30-6 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-30-6
Summenformel C4H6Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 245.898
MDL-Nummer MFCD00014334
InChI-Schlüssel HESQKTULJLBDRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dibromobutyric acid, .alpha.,.beta.-dibromobutyric acid, 2,3-dibromo-butyric acid, acmc-1atov, 2,3 dibromobutyric acid, #, butanoic acid,2,3-dibromo, butanoic acid, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromo-n-butyric acid, .alpha.,.beta.-dibromo-n-butyric acid
PubChem CID 95386
IUPAC-Name 2,3-Dibrombutansäure
SMILES CC(C(C(=O)O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromobutyric acid
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Siedepunkt 100°C to 110°C (2 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1721669
Formelmasse 245.91
Reinheit (%) 97%