Learn More
2,3'-Dibrompropiophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3'-Dibromopropiophenone |
| CAS | 76650-08-3 |
| Summenformel | C9H8Br2O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-propanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl-1-propanone, 2-Bromo-3'-bromopropiophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1-(3-bromphenyl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.97 |
| Formelmasse | 289.8942 |