Learn More
2,3-Dibrompyridin, 97%
Artikelnummer. 11388896
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388896 1 g 1 Gramm
11398896 5 g 5 Gramm
11308906 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13534-89-9 | C₅H₃Br₂N | 236,894 g/mol
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In trockenem Zustand lagern. Oxidationsmittel aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13534-89-9
Summenformel C5H3Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 236.894
MDL-Nummer MFCD00234014
InChI-Schlüssel SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3-dibromo, dibromopyridine, 2,3-dibromo pyridine, pubchem5402, acmc-209c0b, 2,3-dibromopyridine, ksc492s9r, tpc-py084, slmhhovqrssrcv-uhfffaoysa, abbypharma ap-12-5128
PubChem CID 817102
IUPAC-Name 2,3-Dibrompyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromopyridine
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Siedepunkt 249°C to 250°C
Menge 1 g
Beilstein 109828
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 236.9
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke