Learn More
2,3-Dichlor-5,6-Dichyano-1,4-Benzochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10366270
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
84-58-2
C8Cl2N2O2
227.01
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
6775
4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
84-58-2
C8Cl2N2O2
227.01
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
6775
4,5-Dichlor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C to 217.0°C
Farbe Gelb bis orange
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 10,902
Fieser 01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120
Merck Index 15,3072
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride
Formelmasse 227.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets