missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dichlor-6-Fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028873
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
32890-91-8
C7H3Cl2FO2
208.997
MFCD00090506
OOQKLNYJVMPYIF-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid,2,3-dichloro-6-fluoro
3864553
2,3-dichlor-6-Fluorbenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
32890-91-8
C7H3Cl2FO2
208.997
MFCD00090506
OOQKLNYJVMPYIF-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid,2,3-dichloro-6-fluoro
3864553
2,3-dichlor-6-Fluorbenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)O)Cl)Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 209.01
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'