Learn More
2,3-Dichlor-6-nitrobenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dichloro-6-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 75618-41-6 |
| Summenformel | C7H3Cl2NO3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-1-2-6(10(12)13)4(3-11)7(5)9/h1-3H |
| SMILES | COc1c(NC2=NCCN2)c(Cl)nc(C)n1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.01 |