Learn More
2,3-Dichloro-N'-Hydroxybenzenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | Cl2C6H3C(=NOH)NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 205.04 |
Reinheit (%) | 97% |