Learn More
2,3-Dichlorbensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031419
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
82967-94-0
C6H5Cl2NO2S
226.071
MFCD00464303
QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
8317947
2,3-dichlorbenzolsulfonamid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
82967-94-0
C6H5Cl2NO2S
226.071
MFCD00464303
QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
8317947
2,3-dichlorbenzolsulfonamid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 1 g
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 97%