Learn More
2,3-Dichlorphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046531
16.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
41195-90-8
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00002000
FYWJWWMKCARWQG-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorophenyl isocyanate, 2,3-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,2-dichloro-3-isocyanato, 1,2-dichloro-3-isocyanato-benzene, 2,3-dichlorobenzenisocyanate, benzene, dichloroisocyanato, dichlorphenylisocyanate, dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ap4f, 2,3dichlorophenylisocyanate
33050
1,2-dichloro-3-isocyanatobenzene
ClC1=CC=CC(N=C=O)=C1Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
41195-90-8
C7H3Cl2NO
188.01
MFCD00002000
FYWJWWMKCARWQG-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichlorophenyl isocyanate, 2,3-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,2-dichloro-3-isocyanato, 1,2-dichloro-3-isocyanato-benzene, 2,3-dichlorobenzenisocyanate, benzene, dichloroisocyanato, dichlorphenylisocyanate, dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ap4f, 2,3dichlorophenylisocyanate
33050
1,2-dichloro-3-isocyanatobenzene
ClC1=CC=CC(N=C=O)=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenyl isocyanate
Dichte 1.424
Siedepunkt 58°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5784
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 4669222
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 97%