missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dichlorphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025454
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6590-97-2
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00041048
RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
2796281
1,2-Dichlor-3-Isothiocyanatobenzol
ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6590-97-2
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00041048
RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
2796281
1,2-Dichlor-3-Isothiocyanatobenzol
ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Dichte 1.434
Siedepunkt 256°C to 258°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.674
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2091585
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'