Learn More
2,3-Dichlorpyridin-4-boronsäurepinakolester, 95 %
Catalog Number 11481740
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
1073353-78-2
C11H14BCl2NO2
273.95
MFCD06798257
LRQNNFMOVWWIHA-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,3-dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, pyridine, 2,3-dichloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-13-5531, 2,3-dichloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2,3-dichloropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2,3-dichloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
44755158
2,3-Dichlor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1
1073353-78-2
C11H14BCl2NO2
273.95
MFCD06798257
LRQNNFMOVWWIHA-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,3-dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, pyridine, 2,3-dichloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-13-5531, 2,3-dichloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2,3-dichloropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2,3-dichloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
44755158
2,3-Dichlor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C(Cl)=NC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 1 g
Formelmasse 273.96
Reinheit (%) 95%