Learn More
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082012
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2402-77-9
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006229
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
16988
2,3-Dichlorpyridin
ClC1=CC=CN=C1Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2402-77-9
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006229
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
16988
2,3-Dichlorpyridin
ClC1=CC=CN=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 109811
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 99%