missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dichlorchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-106083
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2213-63-0
C8H4Cl2N2
199.04
MFCD00006720
SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
16659
2,3-Dichlorchinoxalin
C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2213-63-0
C8H4Cl2N2
199.04
MFCD00006720
SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
16659
2,3-Dichlorchinoxalin
C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichloroquinoxaline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 23, 177
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloroquinoxaline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'