Learn More
2,3-Dicyan-6-methyl-5-phenylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52109-67-8
C13H8N4
220.24
MFCD05863478
YKYXESCSPXPMKE-UHFFFAOYSA-N
2,3-dicyano-5-methyl-6-phenylpyrazine, 5-methyl-6-phenyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile, 2,3-pyrazinedicarbonitrile, 5-methyl-6-phenyl, 2,3-dicyano-6-methyl-5-phenylpyrazine, 5-methyl-6-phenyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile #
142908
5-Methyl-6-Phenylpyrazin-2,3-Dicarbonitril
CC1=NC(C#N)=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
52109-67-8
C13H8N4
220.24
MFCD05863478
YKYXESCSPXPMKE-UHFFFAOYSA-N
2,3-dicyano-5-methyl-6-phenylpyrazine, 5-methyl-6-phenyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile, 2,3-pyrazinedicarbonitrile, 5-methyl-6-phenyl, 2,3-dicyano-6-methyl-5-phenylpyrazine, 5-methyl-6-phenyl-2,3-pyrazinedicarbonitrile #
142908
5-Methyl-6-Phenylpyrazin-2,3-Dicarbonitril
CC1=NC(C#N)=C(N=C1C1=CC=CC=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dicyano-6-methyl-5-phenylpyrazine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 220.23
Reinheit (%) 97%