Learn More
2',3'-Dideoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812666
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
7481-89-2
C9H13N3O3
211.22
MFCD00012188
WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
24066
CHEBI:10101
4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
7481-89-2
C9H13N3O3
211.22
MFCD00012188
WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
24066
CHEBI:10101
4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2', 3'-Dideoxycytidine
Schmelzpunkt 216.0°C to 220.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 1510307
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.