Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxyinosin, 98 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Beschreibung
2?,3?-Dideoxyinosine is a potent anti-retroviral agent. It is most effective in combination therapy for the treatment of HIV and related lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,3′-Dideoxyinosin ist ein potentes antiretrovirales Mittel. Ist in der Kombinationstherapie für die Behandlung von HIV und damit in Verbindung stehendem Lymphom am effektivsten.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2′,3′-Dideoxyinosin ist ein potentes antiretrovirales Mittel. Ist in der Kombinationstherapie für die Behandlung von HIV und damit in Verbindung stehendem Lymphom am effektivsten.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2',3'-Dideoxyinosine |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 3619529 |
Merck Index | 143098 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO or methanol |
Formelmasse | 236.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |