missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Difluor-4-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7054539
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1029439-85-7
C12H15BF2O3
256.06
MFCD22414554
JNBBZUYJDRTJCN-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,3-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
57655377
2,3-difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C(F)=C(O)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1029439-85-7
C12H15BF2O3
256.06
MFCD22414554
JNBBZUYJDRTJCN-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,3-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
57655377
2,3-difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C(F)=C(O)C=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 256.05
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'