Learn More
2,3-Difluor-4-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7028869
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
155020-51-2
C7H7F2NO
159.136
MFCD04115986
MEETZAMYCFAKKW-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-p-anisidine, 2, 3-difluoro-4-methoxyaniline, 2,3-difluoro-4-methoxybenzenamine, 2,3-difluoro-4-methoxyphenylamine, benzenamine,2,3-difluoro-4-methoxy
3798495
2,3-difluor-4-methoxyanilin
COC1=C(C(=C(C=C1)N)F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
155020-51-2
C7H7F2NO
159.136
MFCD04115986
MEETZAMYCFAKKW-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluoro-p-anisidine, 2, 3-difluoro-4-methoxyaniline, 2,3-difluoro-4-methoxybenzenamine, 2,3-difluoro-4-methoxyphenylamine, benzenamine,2,3-difluoro-4-methoxy
3798495
2,3-difluor-4-methoxyanilin
COC1=C(C(=C(C=C1)N)F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoro-4-methoxyaniline
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%