Learn More
2,3-Difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025929
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4519-40-8
C6H5F2N
129.11
MFCD00010298
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorobenzenamine, 2,3-difluorophenylamine, benzenamine, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro-phenylamine, difluoraniline, pubchem1530, acmc-1aiiw, 2,3-difluorobenzenamine?, 2,3-difluorophenyl amine, 2,3-difluoroaniline
78278
2,3-Difluoranilin
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4519-40-8
C6H5F2N
129.11
MFCD00010298
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorobenzenamine, 2,3-difluorophenylamine, benzenamine, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro-phenylamine, difluoraniline, pubchem1530, acmc-1aiiw, 2,3-difluorobenzenamine?, 2,3-difluorophenyl amine, 2,3-difluoroaniline
78278
2,3-Difluoranilin
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluoroaniline
Dichte 1.274
Siedepunkt 68°C to 69°C (12 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.514
Menge 1 g
UN-Nummer UN2941
Beilstein 2716500
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 98%