missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024854
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2646-91-5
C7H4F2O
142.105
MFCD00010292
WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
137664
2,3-Difluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2646-91-5
C7H4F2O
142.105
MFCD00010292
WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
137664
2,3-Difluorbenzaldehyd
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorobenzaldehyde
Dichte 1.301
Siedepunkt 69°C to 70°C (15 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.5
Menge 1 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 2961554
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'