Learn More
2,3-Difluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10290503
Click to view available options
1g; Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemischer Name oder Material 2, 3-Difluorobenzoyl chloride
CAS 18355-73-2
Dichte 1.4230g/mL
Siedepunkt 85.0°C to 87.0°C (14.0mmHg)
Flammpunkt 91°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H3ClF2O
MDL-Nummer MFCD00042499
Menge 1g
Relative Dichte 1.423
Synonym 2,3-difluorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,3-difluoro, benzoyl chloride, 2,3-difluoro, pubchem16225, acmc-1cabv, 2,3-difluoro-benzoyl chloride, 2,3-bis fluoranyl benzoyl chloride, 2,3-difluorobenzoyl chloride, 3-chlorocarbonyl-1,2-difluorobenzene
InChI-Schlüssel CDCFERWURRNLLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C(=O)Cl
IUPAC-Name 2,3-Difluorbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 176.55
PubChem CID 519549
Formelmasse 176.55
Reinheit (%) 98%