Learn More
2,3-Aminocephalosporansäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10008089
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
145689-41-4
C8H6F2O2
172.13
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
520772
2-(2,3-dichlorphenyl)Essigsäure
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
145689-41-4
C8H6F2O2
172.13
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
520772
2-(2,3-dichlorphenyl)Essigsäure
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Chemischer Name oder Material 2, 3-Difluorophenylacetic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117.0°C to 119.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.