Learn More
2,3-Difluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7024741
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
145689-34-5
C8H5F2N
153.13
MFCD00061277
IYRCHGRRMKOSHW-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetonitrile, 2-2,3-difluorophenyl acetonitrile, 2,3-difluorobenzyl cyanide, 2,3-difluorophenylacetanitrile, benzeneacetonitrile, 2,3-difluoro, 2-2,3-difluorophenyl ethanenitrile, 2,3-difluorobenzeneacetonitrile, pubchem1587, acmc-209x0i, ksc183q4t
518968
2-(2,3-difluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=CC(CC#N)=C1F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
145689-34-5
C8H5F2N
153.13
MFCD00061277
IYRCHGRRMKOSHW-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetonitrile, 2-2,3-difluorophenyl acetonitrile, 2,3-difluorobenzyl cyanide, 2,3-difluorophenylacetanitrile, benzeneacetonitrile, 2,3-difluoro, 2-2,3-difluorophenyl ethanenitrile, 2,3-difluorobenzeneacetonitrile, pubchem1587, acmc-209x0i, ksc183q4t
518968
2-(2,3-difluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC=CC(CC#N)=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Difluorophenylacetonitrile
Brechungsindex 1.485
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%