Learn More
2,3-Difluorpyridin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11976481 1 g 1 Gramm
11986481 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 851386-31-7
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.09
InChI-Schlüssel FFGHMEKFPCGYEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoroisonicotinic acid, 2,3-difluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-difluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-difluoro, 2,3-fifluoroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-difluoropyridine, 2,3-difluoroisonicotinicacid, pubchem18431, ksc447o0d, 5,6-difluoropyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 11240637
IUPAC-Name 2,3-Difluorpyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke