Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylsäure, 97 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 97% |