Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 97% |