Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 179.17 |
Reinheit (%) | 97% |