Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid, 97 %, Maybridge
37.80 € - 330.30 €
Chemische Identifikatoren
CAS 349550-81-8
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD03659722
InChI-Schlüssel OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
PubChem CID 2779845
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10541112
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
MO00789CB
250mg
37.80 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10436282
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
MO00789DA
1g
100.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10419664
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Maybridge
MO00789DE
5g
330.30 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
349550-81-8
179.175
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
2779845
C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
C9H9NO3
MFCD03659722
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid
Spezifikation
2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
250mg
97.0
C9H9NO3
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
179.175
179.17
Bernsteinfarbene Glasflasche
349550-81-8
97%
MFCD03659722
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxamid
2779845
97%