Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696924
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
215162-92-8
C9H7NO2
161.16
MFCD02677718
WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
2776156
5-Isocyanat-2,3-dihydro-1-benzofuran
C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
215162-92-8
C9H7NO2
161.16
MFCD02677718
WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
2776156
5-Isocyanat-2,3-dihydro-1-benzofuran
C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 95%