Learn More
2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30369008
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369008 10 mg
30369172 50 mg
30388303 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45344810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123656-34-8
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
SMILES CC1(C)Cc2cc(ccc2O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O3/c1-11(2)6-8-5-7(10(12)13)3-4-9(8)14-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 192.0786