Learn More
2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyron, TRC
Artikelnummer. 30349637
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349637 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD285640100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyrone
CAS 28564-83-2
Summenformel C6H8O4
Menge 100 mg
Synonym 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2,3-dihydromaltol, 5-Hydroxy-5,6-dihydromaltol, 6-Methyl-3,5-dihydroxy-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one, DDMP, Pyranone
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(8)6(9)4(7)2-10-3/h4,7-8H,2H2,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C(O)CO1
IUPAC-Name 3,5-DiHydroxy-6-Methyl-2,3-Dihydropyran-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
Formelmasse 144.0423