Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-Boronsäure, 97%, Thermo Scientific™ ™
Catalog Number p-7034780
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
227305-69-3
C8H9BO3
163.97
MFCD02681979
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
2773380
(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
227305-69-3
C8H9BO3
163.97
MFCD02681979
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
2773380
(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-Boronsäure wird in den suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen zur Vorbereitung halogenierter Nukleoside verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.6 g/l) (25°C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-boronic acid
Schmelzpunkt 200°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water(2.6g/L) (25°C).
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 97%