missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dihydropyrido-[2,3-d][1,3]-oxazol-2-on, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2696802
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
60832-72-6
C6H4N2O2
136.11
MFCD00204215,MFCD09065038
OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
2799900
CHEBI:38580
3H-[1,3]Oxazol[4,5-b]pyridin-2-on
O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
60832-72-6
C6H4N2O2
136.11
MFCD00204215,MFCD09065038
OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
2799900
CHEBI:38580
3H-[1,3]Oxazol[4,5-b]pyridin-2-on
O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Chemischer Name oder Material [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'