Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-ylmethanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2,3-Dihydrothyeno[3,4-b][1,4]Dioxin-5-ylmethanol |
Formelmasse | 172.2 |
Reinheit (%) | 97% |