Learn More
2,3-Dihydrothieno-[3,4-b][1,4]-dioxin-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 186.19 |
Reinheit (%) | 97% |