Learn More
2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid, TRC
Artikelnummer. 30369279
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369279 100 mg
30388227 10 mg
30384365 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369279 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD456055100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1756-18-9
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
IUPAC-Name 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)(O)C(O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8)
Formelmasse 134.0579