Learn More
2,3-Dihydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495573
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495573 5 g 5 Gramm
11405583 25 g 25 Gramm
11415583 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13490.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24677-78-9
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.122
MDL-Nummer MFCD00003324
InChI-Schlüssel IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 90579
ChEBI CHEBI:50197
IUPAC-Name 2,3-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 106°C to 109°C
Menge 5 g
Beilstein 2041781
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 97%