Learn More
2,3-Dihydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080566
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
303-38-8
C7H6O4
154.121
MFCD00002446
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
19
CHEBI:18026
2,3-Dihydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
303-38-8
C7H6O4
154.121
MFCD00002446
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
19
CHEBI:18026
2,3-Dihydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Dihydroxybenzoic acids are used as intermediates for pharmaceuticals and other organic synthesis. Used as matrix for ionization of peptides, proteins and carbohydrates. In industrial field used for resins, polyesters, plasticizers, dyestuffs, preservatives, and rubber chemicals. It is also used as is a selected phenol as MMP (Matrix Metalloproteinase) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dihydroxybenzoesäuren werden als Zwischenprodukte für Pharmazeutika und bei anderen organischen Synthesen verwendet. Wird als Matrix für die Ionisierung von Peptiden, Proteinen und Kohlenhydraten verwendet. Im industriellen Bereich für Harze, Polyester, Weichmacher, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Gummichemikalien. Es wird auch als ausgewähltes Phenol als Hemmer der MMP (Matrix Metalloproteinase) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Dichte 1.542
Menge 10 g
Beilstein 2209117
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 98%