Learn More
2,3-Dihydroxynaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-112065
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
92-44-4
C10H8O2
160.17
MFCD00004073
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
7091
CHEBI:38135
naphthalene-2,3-diol
OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
92-44-4
C10H8O2
160.17
MFCD00004073
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
7091
CHEBI:38135
naphthalene-2,3-diol
OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dihydroxynaphthalene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162.0°C to 166.0°C
Farbe Beige-grau bis weiß
Flammpunkt 175°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C10H6(OH)2
Menge 50 g
Beilstein 06, 982
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dihydroxynaphthalene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.