Learn More
2,3-Dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
2,3-Dihydroxynaphthalene is used in making dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants, and antiseptics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dihydroxynaphthalin wird zur Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Weißstoffen, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,3-Dihydroxynaphthalin wird zur Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten, fluoreszierenden Weißstoffen, Gerbstoffen, Antioxidantien und Antiseptika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,3-Dihydroxynaphthalene |
Schmelzpunkt | 162°C to 165°C |
Flammpunkt | 175°C (347°F) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 742375 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water |
Formelmasse | 160.17 |
Reinheit (%) | 98% |