Learn More
2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC
Artikelnummer. 30374222
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374222 5 g
30373165 10 g
30373640 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4865955G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2418-14-6
Summenformel C4 H6 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Synonym 2,3-Dimercaptobutanedioic Acid, DMSA
IUPAC-Name 2,3-bis(sulfanyl)butanedioic acid
SMILES OC(=O)C(S)C(S)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimercaptosuccinic acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)
Formelmasse 181.9708